MS
91070510, African green monkey kidney, Epithelial
About This Item
Prodotti consigliati
product name
MS, 91070510, from African green monkey kidney, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
Origine biologica
African green monkey kidney
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Recettori
Not specified
Malattie correlate
cancer
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture