Documenti fondamentali
Detroit 510
90102531, human skin, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
Detroit 510, 90102531, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Origine biologica
human skin
Confezionamento
tube of 5 μg 90102531-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90102531-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian skin Galactosemia
Descrizione della linea cellulare
Derived from skin tissue of a 9 month old Caucasian female with Galactosemia. Galactose-1-phosphate transferase negative.
Applicazioni
Virus studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 10,12
D7S820: 8,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 15,17
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 0.1% Lactalbumin hydrolysate (LH) + 10%Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. Finite lifespan, up to 30 population doublings are expected.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)