Fc3Tg
90073002, feline embryonic tongue. Fibroblast-like morphology
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Fc3Tg, 90073002
Origine biologica
feline mouth
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 38
Morfologia
Fibroblast-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Cat tongue
Descrizione della linea cellulare
Established from normal embryonal tongue tissue of female cat (Felis catus). Cells support the replication of a wide range of feline viruses. Can undergo 50 population doublings.
Applicazioni
Virus replication studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2 37°C. Maintain at pH 7.1-7.3.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)