Documenti fondamentali
PUTKO
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
human hybrid
Confezionamento
tube of 5 μg 88042802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88042802-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Fc
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human K562 x Human P3HR-1 hybrid myeloid leukaemia
Descrizione della linea cellulare
Derived from the fusion of the cell lines K562 and P3HR-1. The cells carry EBV genome (approximately 26 copies per cell), Fc receptors, and is sensitive to natural killer cells.
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)