Documenti
NRK Cell Line from rat
86032002, rat kidney (fibroblast), Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
NRK Cell Line from rat, 86032002, from rat kidney(fibroblast)
Origine biologica
rat kidney (fibroblast)
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Categorie correlate
Origine della linea cellulare
Rat kidney fibroblast
Descrizione della linea cellulare
Derived from normal rat kidney (Rattus norvegicus). The cells are useful for focus-forming assays in virus titrations.
Applicazioni
Virus titration
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.