Documenti
SV3T3B
85011409, mouse embryo, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
SV3T3B, 85011409
Origine biologica
mouse embryo
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse SIM embryo fibroblast
Descrizione della linea cellulare
A 3T3 cell line doubly transformed by polyoma then SV40 viruses, probably the fore-runner of SV-T2 (Sigma Catalogue number. 90030801). Demonstrates a high degree of contact inhibition.
Applicazioni
Contact inhibition, transformation and virus studies: SV40
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.