YW 62.3.20
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 11072202
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Rat x Rat Hybridoma
Confezionamento
tube of 5 μg 11072202-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11072202-1VL
ImmunoDon
DA rat spleen
Mieloma
Y3.AG.1.2.3
Reattività
Anti mouse CD45 pan isoform reactive
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
dry ice
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Immunogeno
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Esclusione di responsabilità
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)