108CC15
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Mouse x Rat Hybridoma nerve
Confezionamento
tube of 5 μg 08062516-DNA-5UG
pkg of vial of cells 08062516-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal No. varied with passage see reference
Morfologia
Neuronal
Prodotti
Long processes after treatment with dibutyryl cAMP, dense core vesicles, excitable membranes, neurotransmitter enzymes, synthesis of neurohormones and uptake of catecholamines.
Recettori
Receptors for neurohormones: delta opioid, PGE1 vasoactive intestinal polypeptide, adenosine, somatostatin and acetylcholine.
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)