C9419
4-Chloro-D-phenylalanine
Sinonimo/i:
D-PCP, D-PCPA
About This Item
Forma fisica
solid
tecniche
ligand binding assay: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
NIGWMJHCCYYCSF-MRVPVSSYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges