C9154
Choline base solution
~50 % (w/w) in H2O
Sinonimo/i:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium hydroxide, Choline solution
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
~50 % (w/w) in H2O
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[OH-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Substrati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?