C9108
Anti-Chk2 antibody, Mouse monoclonal
clone DCS-273, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Chk2 antibody produced in mouse
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DCS-273, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 61 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of cultured 293T (human embryonal kidney) cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHEK2(11200)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol