Documenti fondamentali
C9051
Sigma-Aldrich
Cobalt naphthenate
solution
Sinonimo/i:
Co-Naphthenate
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Stato
solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/2C10H18O2.Co/c2*1-2-8-3-4-9(7-8)5-6-10(11)12;/h2*8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12);/q;;+2/p-2
XSWKLHINRKWMTD-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Accelerator for polyester embedding media.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)