Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 254,00 € |
Informazioni su questo articolo
254,00 €
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
color
white
solubility
H2O: >1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)ON
InChI
1S/C97H181N37O20.C2HF3O2/c1-50(2)40-67(119-58(16)136)85(146)125-66(32-25-39-116-97(108)109)83(144)134-75(56(13)14)91(152)126-65(31-24-38-115-96(106)107)82(143)127-68(41-51(3)4)84(145)118-57(15)76(137)133-74(48-135)90(151)131-72(46-59-47-111-49-117-59)89(150)130-70(43-53(7)8)87(148)124-63(29-22-36-113-94(102)103)79(140)121-61(27-18-20-34-99)80(141)128-69(42-52(5)6)86(147)123-62(28-21-35-112-93(100)101)78(139)120-60(26-17-19-33-98)77(138)122-64(30-23-37-114-95(104)105)81(142)129-71(44-54(9)10)88(149)132-73(45-55(11)12)92(153)154-110;3-2(4,5)1(6)7/h47,49-57,60-75,135H,17-46,48,98-99,110H2,1-16H3,(H,111,117)(H,118,145)(H,119,136)(H,120,139)(H,121,140)(H,122,138)(H,123,147)(H,124,148)(H,125,146)(H,126,152)(H,127,143)(H,128,141)(H,129,142)(H,130,150)(H,131,151)(H,132,149)(H,133,137)(H,134,144)(H4,100,101,112)(H4,102,103,113)(H4,104,105,114)(H4,106,107,115)(H4,108,109,116);(H,6,7)/t57-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-;/m0./s1
InChI key
SIAUOBGYBRMVPH-BGJGLIJFSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC), powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form powder | form film or powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: >1 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility H2O: ≥2 mg/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| color white | color white to off-white | color white to beige | color white to off-white |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?