C8534
Anti-Chorionic Gonadotropin (α+β subunits) (HCG) antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinonimo/i:
Chorionic Gonadotropin Antibody, HCG Antibody - Anti-Chorionic Gonadotropin (α+β subunits) (HCG) antibody produced in rabbit, Hcg Antibodies, Hcg Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:100 using human placental tissue
radioimmunoassay: 1:50,000
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Anti-Chorionic Gonadotropin (α + α subunits) antibody is specific for both α and β subunits of human chorionic gonadotropin.
Immunogeno
Applicazioni
Ricostituzione
Esclusione di responsabilità
WGK 3