C7784
Z-Gly-Gly-Arg β-naphthylamide hydrochloride
~98%
About This Item
Saggio
~98%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.NC(=N)NCCCC(NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C28H33N7O5.ClH/c29-27(30)31-14-6-11-23(26(38)34-22-13-12-20-9-4-5-10-21(20)15-22)35-25(37)17-32-24(36)16-33-28(39)40-18-19-7-2-1-3-8-19;/h1-5,7-10,12-13,15,23H,6,11,14,16-18H2,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,38)(H,35,37)(H4,29,30,31);1H
BVFJVGPYUPGGDO-UHFFFAOYSA-N
Substrati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges