C7740
Anti-phospho-α-B Crystallin (14-25) (pSer19) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
rat, bovine, human, mouse
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10 μg/mL
indirect immunofluorescence: 5 μg/mL
western blot: 0.5 μg/mL using human cell extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer19)
Informazioni sul gene
human ... CRYAB(1410)
mouse ... Cryab(12955)
rat ... Cryab(25420)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections) at a concentration of 10μg/mL
- Indirect immunofluorescence at a concentration of 5μg/mL
- Western blotting at a concentration of 0.5μg/mL using human cell extract
- It also used in 1- and 2-D immune blotting analysis.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)