Documenti fondamentali
C7493
Sigma-Aldrich
Aminopurinyl pyranobenzopyranone
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
(5aS,7S)-7-[2-(6-Amino-3H-purin-3-yl)-1-methylethyl]-5a,6,8,9-tetrahydro-3-methyl-1H,7H-pyrano[4,3-b]benzopyran-1-one, CP2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H23N5O3 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
411.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.C[C@H](Cn1cnc(N)c2ncnc12)[C@H]3CCC4=CC5=C(O[C@H]4C3)C=C(C)OC5=O
InChI
1S/C21H23N5O3.H2O/c1-11(8-26-10-25-19(22)18-20(26)24-9-23-18)13-3-4-14-6-15-17(29-16(14)7-13)5-12(2)28-21(15)27;/h5-6,9-11,13,16H,3-4,7-8,22H2,1-2H3;1H2/t11?,13-,16-;/m0./s1
WIRCSRUVUSUQDQ-HTIJIITDSA-N
Azioni biochim/fisiol
Aminopurinyl pyranobenzopyranone monohydrate is an inhibitor of Aβ oligomer-induced cytotoxicity. It is a new Alzheimer′s research tool and potential therapeutic agent.
Aminopurinyl pyranobenzopyranone monohydrate is an inhibitor of Aβ oligomer-induced cytotoxicity. It is a new Alzheimer′s research tool and potential therapeutic agent. Aminopurinyl pyranobenzopyranone monohydrate acts by inhibiting growth of Aβ oligomers and/or by preventing their toxic conformation or interaction with cellular substrates.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)