Vai a
C7278
Caseinoglycopeptide from bovine casein
essentially salt-free, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Bovine Casein Glycopeptide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
788,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
788,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
essentially salt-free, lyophilized powder
Quality Segment
mol wt
~7000
technique(s)
affinity chromatography: suitable
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
cow ... CSN3(281728)
Application
  • Bioactive Peptide in Dairy Research: Investigation into the effects of bovine caseinoglycopeptide on CD4+ T cells showcased its potential to modulate immune responses, highlighting its application in nutrition and functional food development (Otani et al., 1996).
Biochem/physiol Actions
The soluble carboxyl-terminal moiety of κ-casein. This antithrombotic peptide binds to glycoprotein GPIb in the platelet membrane, thus inhibiting platelet aggregation by blocking the binding of von Willebrand factor.
Preparation Note
Prepared by a modification of the method of Alais and Jolles.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C0528C3777C9801
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
-
color
-
color
-
UniProt accession no.
P02668
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P02662, P02663, P02666, P02668
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)