Key Documents
C7136
Sigma-Aldrich
Coproporphyrin I tetraethyl ester
from bovine porphyric feces
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H54N4O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
766.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Origine biologica
bovine porphyric feces
ε (coefficiente d’estinzione)
1,800-2,300 at 400 nm in chloroform at 1% (actual value given on label)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OCC)c(C)c4CCC(=O)OCC)c(C)c3CCC(=O)OCC