Documenti fondamentali
C6493
Sigma-Aldrich
Cyclapolin 9
powder
Sinonimo/i:
7-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-Benzothiazolecarboxamide 3-oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H4F3N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble 2 mg/mL (Lower concentrations not tested)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)c1sc2c(cc(cc2[n+]1[O-])C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Azioni biochim/fisiol
Cyclapolin 9 is a Polo-like kinase (Plk) inhibitor. IC50 is 500 nM; selective against a panel of 20 kinases
Polo-like kinase inhibitor
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Campbell McInnes et al.
Nature chemical biology, 2(11), 608-617 (2006-10-10)
Polo-like kinases (Plks) have several functions in mitotic progression and are upregulated in many tumor types. Small-molecule Plk inhibitors would be valuable as tools for studying Plk biology and for developing antitumor agents. Guided by homology modeling of the Plk1