Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Per informazioni sul prodotto C6249, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
lyophilized powder
Quality Segment
solubility
deionized water: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CHGA(1113)
Biochem/physiol Actions
The catestatin peptide is produced from its precursor chromogranin A protein. Catestatin is a cationic and hydrophobic peptide that can stimulate histamine release from mast cells and exhibits potent catecholamine relase-inhibitory activity.
Physical form
Lyophilized from 0.1% aqueous TFA.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| Gene Information human ... CHGA(1113) | Gene Information human ... CHGA(1113) | Gene Information human ... CHGA(1113) | Gene Information human ... CHGA(1113) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility deionized water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?