C6111
Anti-m-Calpain (Domain III) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:5,000
western blot: 1:1,000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CAPN3(825)
mouse ... Capn3(12335)
rat ... Capn3(29155)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Prodotto comparabile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)