Documenti fondamentali
C5989
Sigma-Aldrich
pCMV-MAT-Tag®-FLAG®-1 Expression Vector
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Transient, cytoplasmic expression of N-terminal MAT-Tag®-FLAG® dual tagged fusion proteins under the CMV promoter. Supplied with pCMV-FLAG-MAT-1+MAPK1 Control Vector.
Altre note
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Note legali
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)