Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 249,00 € 211,65 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 821,00 € |
Informazioni su questo articolo
211,65 €
Prezzo di listino249,00 €Risparmia il 15%Nome del prodotto
CD437, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
impurities
~0.5 mol/mol water
color
yellow
mp
271.6-276 °C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)-c3ccc(O)c(c3)C45CC6CC(CC(C6)C4)C5
InChI
1S/C27H26O3/c28-25-6-5-22(20-1-2-21-11-23(26(29)30)4-3-19(21)10-20)12-24(25)27-13-16-7-17(14-27)9-18(8-16)15-27/h1-6,10-12,16-18,28H,7-9,13-15H2,(H,29,30)
InChI key
LDGIHZJOIQSHPB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 39 mg/mL, ethanol: 39 mg/mL | solubility DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color yellow | color off-white | color white | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?