Documenti fondamentali
C5787
Sigma-Aldrich
Choline p-toluenesulfonate salt
~99%
Sinonimo/i:
Salts of (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H14NO · C7H7O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
Descrizione
cationic
Saggio
~99%
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)CCO.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H14NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-6(2,3)4-5-7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
DVGVMQVOCJNXNJ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
For use with organic solvents.
Azioni biochim/fisiol
Acyl group acceptor
Substrati
Choline acetyltransferase substrate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Brockerhoff, H. and Ayengar, N.K.N.,
Lipids, 14, 88-88 (1979)