C5738
Anti-Calcium Channel (β2 subunit) (Voltage Gated Ca2+ Channel) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, fractionated antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
fractionated antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 5-10 μg/mL using brain tissues lysate
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CACNB2(783)
mouse ... Cacnb2(12296)
rat ... Cacnb2(116600)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol