Documenti fondamentali
C5556
Sigma-Aldrich
Carboxyethyl-γ-aminobutyric acid
Hybri-Max, powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for hybridoma
Sinonimo/i:
CEGABA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
Hybri-Max
Sterilità
γ-irradiated
Nome Commerciale
BioXtra
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Solubilità
cell culture medium: 1.5 mg/mL (Store solution at −20°C.)
H2O: soluble (Store solution at −20°C.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCNCCC(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c9-6(10)2-1-4-8-5-3-7(11)12/h8H,1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)
SRGQUICKDUQCKO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Stimulates hybridoma growth.
Azioni biochim/fisiol
A polyamine derivative that stimulates the growth of hybridoma cells.
Cell growth promoter
Note legali
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3