Vai a
C5174
4′-Chlorodiazepam
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
7-Chloro-5-(4-chlorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Ro 5-4864, Ro5-4864
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
295,00 €
250,75 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12Cl2N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.19
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
685202
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
250,75 €
Prezzo di listino295,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
solubility
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble
SMILES string
O=C1CN=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC(Cl)=CC=C3N1C
InChI
1S/C16H12Cl2N2O/c1-20-14-7-6-12(18)8-13(14)16(19-9-15(20)21)10-2-4-11(17)5-3-10/h2-8H,9H2,1H3
InChI key
PUMYFTJOWAJIKF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Tspo(24230)
Application
4′-Chlorodiazepam has been used as a translocator protein ligand in mitochondrial functional studies. It has also been used to investigate its protective effects on glucose deprived T98G astrocyte cell lines.
Biochem/physiol Actions
4′-Chlorodiazepam (Ro5-4864) is a potent selective ligand for the mitochondrial translocator protein 18kDa (TSPO), formerly known as the peripheral benzodiazepine receptor (PBR). Ro5-4864 does not bind to GABA(A) receptors and lacks typical benzodiazepine effects, but has been found to be neuroprotective in several studies.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
631345OTV000722C19708
description
≥98% (TLC)
description
97%
description
-
description
97%
assay
≥98% (TLC)
assay
97%
assay
-
assay
97%
form
powder
form
solid
form
solid
form
liquid
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
H2O: insoluble, 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
rat ... Tspo(24230)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)