C5112
Monoclonal Anti-CUG-BP1 antibody produced in mouse
clone HL 1190 (3B1-3D11), purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-hNab50
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HL 1190 (3B1-3D11), monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
pig, human, mouse, rat, rabbit, bovine
tecniche
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25 μg/mL using extract of C-2 (mouse myoblasts) cells
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CUGBP1(10658)
mouse ... Cugbp1(13046)
rat ... Cugbp1(362160)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)