Key Documents
C4757
Sigma-Aldrich
5-O-Carbomethoxy-1,2-O-isopropylidene-D-xylofuranose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@](OC(C)(C)O2)([H])[C@]2([H])O[C@@H]1COC(OC)=O
InChI
1S/C10H16O7/c1-10(2)16-7-6(11)5(15-8(7)17-10)4-14-9(12)13-3/h5-8,11H,4H2,1-3H3/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
GGDOHLQEKFUTGN-ULAWRXDQSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3