Documenti fondamentali
C4547
Sigma-Aldrich
Cys-Gly-Tyr-Gly-Pro-Lys-Lys-Lys-Arg-Lys-Val-Gly-Gly
≥90% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C60H104N20O15S
Numero CAS:
Peso molecolare:
1377.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥90% (HPLC)
Composizione
Peptide content, ~65%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C1CCCN1C(=O)CNC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)CNC(=O)C(N)CS)C(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
Azioni biochim/fisiol
A SV40 T-antigen homolog capable of inducing nuclear transport
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R E Lanford et al.
Cell, 46(4), 575-582 (1986-08-15)
A system was developed for the analysis of protein transport to the nucleus. Carrier proteins cross-linked to synthetic peptides were microinjected into the cytoplasm of mammalian cells, and protein transport was evaluated by immunofluorescence staining of fixed cells. A 13-mer