Documenti fondamentali
C4426
Supelco
Combs for vertical mini-gel, 10 cm wide
size 0.75 mm × 14 wells
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Misura
0.75 mm × 14 wells
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)