C3742
Chk2 Inhibitor II hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(4-(4-Chlorophenoxy)phenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxamide hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
off-white to tan
Solubilità
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
Ideatore
Johnson & Johnson
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=C2C(N=C(C3=CC=C(OC4=CC=C(Cl)C=C4)C=C3)N2)=C1)N
InChI
1S/C20H14ClN3O2/c21-14-4-8-16(9-5-14)26-15-6-1-12(2-7-15)20-23-17-10-3-13(19(22)25)11-18(17)24-20/h1-11H,(H2,22,25)(H,23,24)
UXGJAOIJSROTTN-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHEK2(11200)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3