Documenti fondamentali
C3026
Sigma-Aldrich
Colicin E1 from Escherichia coli
lyophilized powder, 10,000-20,000 units/mg protein
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
10,000-20,000 units/mg protein
Composizione
Protein, ~30% Lowry
Temperatura di conservazione
2-8°C
Confezionamento
Package size based on protein content
Definizione di unità
One unit per mL is the minimal concentration required to cause a zone of clearing on a lawn of E. coli ATCC9637 cells.
Nota sulla preparazione
Prepared by a modification of the method of Schwartz, S. and Helinski, D., J. Biol. Chem., 246, 6318 (1971).
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3