Vai a
C2882
5β-Cholestan-3α-ol
≥95%
Sinonimo/i:
Epicoprostanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
571,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.110,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H48O
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.67
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
571,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYIXCDOBOSTCEI-KKFSNPNRSA-N
Application
5β-Cholestan-3α-ol was used as internal standard for analysis of sterols in plasma by GC[1] and HPLC.
Biochem/physiol Actions
5β-Cholestan-3α-ol is a sterol produced endogenously from cholesterol and has been isolated from feces of human and rats. It is derived from cholesterol by the action of intestinal microorganisms.[2]
Preparation Note
5β-Cholestan-3α-ol yields clear, colorless to faint yellow solution in chloroform at 50 mg/ml.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D6128H6891C2648
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥98%
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)