C-24400
Melanocyte Growth Medium M2
Basal Medium, 500 ml
Sinonimo/i:
Recommended with C-39420
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 500 ml
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
To form a complete medium, it should be combined with the media supplements: C-39420
Applicazioni
Componenti
Qualità
Stoccaggio e stabilità
Mantenimento delle subcolture
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Articoli
Primary Human Epidermal Melanocytes and optimized growth media support in vitro cultivation.