Vai a
C2196
L-Cysteine S-sulfate
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
S-Sulfo-L-cysteine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
164,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
576,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7NO5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.22
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1726832
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Cysteine S-sulfate, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CSS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO5S2/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
NOKPBJYHPHHWAN-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Cysteine S-sulfate (LCSS) is used as an NMDA glutamatergic receptor agonist. It serves as a substrate for cystine lyase(s).
Cysteine is one of the functional amino acids that are associated with growth, reproduction, maintenance and immunity. Cysteine is a source of disulfide linkage in protein and is associated with sulfur transport. At physiological pH, cysteine undergoes rapid oxidation to form cystine. Reduced availability of cysteine or cystine, influences leukocyte metabolism. L-Cysteine serves as a precursor for the rate limiting step in glutathione synthesis that occurs in neurons. It donates inorganic sulfate for detoxification reactions. Therefore, L-cysteine might be associated with neuroprotection. It is found to obstruct the entry of heavy metal ions across the blood-brain barrier into the brain. Increased levels of L-cysteine might lead to neurotoxicity.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)