Key Documents
C2125
Sigma-Aldrich
Methyl decanoate
Sigma Grade, ~99%
Sinonimo/i:
Capric acid methyl ester, Decanoic acid methyl ester, Methyl caprate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.29
Beilstein:
1759170
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Grado
Sigma Grade
Saggio
~99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. eboll.
108 °C/10 mmHg
224 °C (lit.)
Punto di fusione
−14-−11 °C (lit.)
Densità
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter