Documenti fondamentali
C2055
Sigma-Aldrich
Carassin
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Ser-Pro-Ala-Asn-Ala-Gln-Ile-Thr-Arg-Lys-Arg-His-Lys-Ile-Asn-Ser-Phe-Val-Gly-Leu-Met-NH2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C103H175N35O27S
Numero CAS:
Peso molecolare:
2367.77
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97% (HPLC)
Composizione
Peptide content, ~65%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC(C)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc1cnc[nH]1)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(N)CO)C(C)CC)C(C)O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCSC)C(N)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3