Documenti
C1980
Sigma-Aldrich
Z-Tyr-Val-Ala-Asp(OMe) fluoromethyl ketone
powder
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H39FN4O9
Peso molecolare:
630.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
powder
Colore
white
Solubilità
DMSO/DMF: 20 mM
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
A cell-permeable inhibitor of caspase-1 and -4, which exhibits competitive and irreversible inhibition.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3