Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 296,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H15ClN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
296,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])c1nc2C(=O)N(C)C(=O)N(C)c2n1C)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C16H15ClN4O2/c1-19-12(8-7-10-5-4-6-11(17)9-10)18-13-14(19)20(2)16(23)21(3)15(13)22/h4-9H,1-3H3/b8-7+
InChI key
MHYRUZOJQQLLQS-BQYQJAHWSA-N
Gene Information
human ... ADORA2A(135)
mouse ... Maob(109731)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Application
8-(3-Chlorostyryl)caffeine has been used as an adenosine A2A receptor antagonist:
- to study its effects on levodopa (L-DOPA)-induced dopamine (DA) release in rat striatum[1]
- to study its effect on the nuclear factor κ-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) activity in macrophages[2]
- to determine its effects on human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)[3]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Photosensitive, store in the dark
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility chloroform: 50 mg/mL | solubility H2O: >5 mg/mL | solubility H2O: 5 mg/mL |
| color white | color white | color white | color white |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C197-100MG | 04061832081472 |
| C197-25MG | 04061832081489 |