Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 334,00 € |
Informazioni su questo articolo
334,00 €
biological source
human dermis (adult)
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(endothelial)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
relevant disease(s)
cancer; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source human dermis (adult) | biological source human foreskin (juvenile dermis) | biological source human foreskin (juvenile dermis) | biological source human dermis |
| relevant disease(s) cancer; cardiovascular diseases | relevant disease(s) - | relevant disease(s) - | relevant disease(s) cardiovascular diseases; cancer |
| morphology (endothelial) | morphology ( endothelial) | morphology ( endothelial) | morphology ( endothelial) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −196°C | storage temp. room temp | storage temp. −196°C |
| packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Human Dermal Blood Endothelial Cells (HDBEC)
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-20-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?