Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 151,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiapplication(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Primary Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) are isolated from the vein of the umbilical cord. They are commonly used for physiological and pharmacological investigations, such as macromolecule transport, blood coagulation, angiogenesis, and fibrinolysis. HUVEC are isolated from pooled donors (from up to four different umbilical cords) in Endothelial Cell Growth Medium 2, which is free of ECGS and contains additional IGF and VEGF. (Human Umbilical Artery Endothelial Cells (HUAEC) from the same donor are available on request.)
Physical form
Pellet is dissolved in RNAlater® for downstream analysis of DNA, RNA or protein profiles. Cells are not revivable.
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of the corresponding cells. They are tested for cell viability, cell morphology, growth performance and for cell-type specific markers. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
The Cell Pellets can be stored indefinitely at -20°C, and for up to 1 month at 4°C. Note: The Cell Pellets will not freeze at -20°C. Always centrifuge product briefly before opening vial.
Legal Information
RNAlater is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Disclaimer
Although tested negative for HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 and HTLV-2, the cells – like all products of human origin – should be handled as potentially infectious. No test procedure can completely guarantee the absence of infectious agents.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Human Umbilical Vein Endothelial Cells 2 (HUVEC 2)
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-20-2
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?