Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 111,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 298,00 € |
Informazioni su questo articolo
111,00 €
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
methanol and 1 drop HCl: 4.90-5.10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI key
TZFNLOMSOLWIDK-JTQLQIEISA-N
Gene Information
human ... DDC(1644)
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC), powder | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| solubility methanol and 1 drop HCl: 4.90-5.10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| Gene Information human ... DDC(1644) | Gene Information human ... DDC(1644) | Gene Information human ... DDC(1644) | Gene Information human ... DDC(1644) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?