C-12580
Human Skeletal Muscle Cells (SkMC)
500,000 proliferating cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human skeletal muscle
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Morfologia
(smooth muscle)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Componenti
Qualità
Attenzione
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Articoli
Primary human skeletal muscle cells and culture medium optimized for the in vitro cultivation and differentiation of primary human skeletal muscle cells. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.