C-12566
Human Tracheal Smooth Muscle Cells (HTSMC)
500,000 proliferating cells
About This Item
Origine biologica
human trachea
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Morfologia
(smooth muscle)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
asthma
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Qualità
Attenzione
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Prodotti consigliati
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Articoli
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.