Vai a
C1159
L-Cycloserine
≥95% (TLC), ketosphinganine synthetase inhibitor, powder
Sinonimo/i:
(S)-4-Amino-3-isoxazolidone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
52,00 €
44,20 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
66,90 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
169,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
355,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.09
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
206-427-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
80799
44,20 €
Prezzo di listino52,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Cycloserine,
assay
≥95% (TLC)
Quality Segment
form
powder
mp
146 °C
solubility
H2O: 50 mg/mg protein
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
DYDCUQKUCUHJBH-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
Blocks sphingosine biosynthesis by inhibition of ketosphinganine synthetase. Cytotoxicity toward neuroblastoma and medulloblastoma cells mediated by suppression of ganglioside synthesis.[1]
L-cycloserine is a potent inhibitor of serine palmitoyltransferase, the first step of sphingolipid synthesis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
I875781838714127
L-Cycloserine
Sigma-Aldrich
C1159
L-Cycloserine
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥96% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 50 mg/mg protein
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
146 °C
mp
-
mp
235-239 °C
mp
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)