Key Documents
C1128
Sigma-Aldrich
N-Chloroacetyl-L-leucine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.65
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](NC(=O)CCl)C(O)=O