Documenti fondamentali
C1009
Sigma-Aldrich
Z-Hydroxy-L-proline methyl ester
viscous liquid
Sinonimo/i:
N-CBZ-L-4-Hydroxyproline methyl ester, Z-HYP-OMe
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
viscous liquid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OCc2ccccc2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)