Documenti
C0753
Sigma-Aldrich
3-Chloroacetylbenzo[b]thiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7ClOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stringa SMILE
ClCC(=O)c1csc2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClOS/c11-5-9(12)8-6-13-10-4-2-1-3-7(8)10/h1-4,6H,5H2
OTWORIPHJRKXBR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3